4-Bromo-3,5-dimethoxybenzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4806-100G OR4806-25G OR4806-5G
APOSOR4806-100GEA 2230 DKK
APOSOR4806-100G APOSOR4806-25G APOSOR4806-5G
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzyl alcohol 98%
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzyl alcohol
Formel: C₉H₁₁BrO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658150
CAS-nummer: 61367-62-2