2-Amino-2-(3-methoxyphenyl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480473-10G OR480473-5G
APOSOR480473-10GEA 6140 DKK
APOSOR480473-10G APOSOR480473-5G
2-Amino-2-(3-methoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(3-methoxyphenyl)acetic acid
Formel: C₉H₁₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02662407
CAS-nummer: 7314-43-4