2-Amino-2-(4-ethoxyphenyl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480447-1G OR480447-5G
APOSOR480447-1GEA 850 DKK
APOSOR480447-1G APOSOR480447-5G
2-Amino-2-(4-ethoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-ethoxyphenyl)acetic acid
Formel: C₁₀H₁₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00665360
CAS-nummer: 299168-49-3