Isoquinoline-8-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 8-Cyano-2-azanaphthalene, 8-Cyanoisoquinoline
OR48040-1G OR48040-500MG
APOSOR48040-1GEA 745 DKK
APOSOR48040-1G APOSOR48040-500MG
Isoquinoline-8-carbonitrile
Isoquinoline-8-carbonitrile
Formel: C₁₀H₆N₂
Molekylvægt: 154.168 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10699232
CAS-nummer: 362606-11-9