2-Piperazin-1-yl-1,3-benzoxazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Piperazin-1-yl)benzo[d]oxazole
OR480292-10G OR480292-1G OR480292-5G
APOSOR480292-10GEA 7670 DKK
APOSOR480292-10G APOSOR480292-1G APOSOR480292-5G
2-Piperazin-1-yl-1,3-benzoxazole 95%
2-Piperazin-1-yl-1,3-benzoxazole
Formel: C₁₁H₁₃N₃O
Molekylvægt: 203.24 g/mol
Smeltepunkt: 75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04035522
CAS-nummer: 111628-39-8