(E)-4-(3-Butoxyacryloyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480287-1G OR480287-250MG OR480287-500MG
APOSOR480287-1GEA 6470 DKK
APOSOR480287-1G APOSOR480287-250MG APOSOR480287-500MG
(E)-4-(3-Butoxyacryloyl)benzonitrile
(E)-4-(3-Butoxyacryloyl)benzonitrile
Formel: C₁₄H₁₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22683247
CAS-nummer: 1379801-31-6