4,6-Dichloro-3-methylpyridazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR480284-1G OR480284-250MG OR480284-5G
APOSOR480284-1GEA 3400 DKK
APOSOR480284-1G APOSOR480284-250MG APOSOR480284-5G
4,6-Dichloro-3-methylpyridazine 95%
4,6-Dichloro-3-methylpyridazine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Smeltepunkt: 35…37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21604745
CAS-nummer: 68240-43-7