5-(Methoxymethyl)-1-methyl-pyrazol-3-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480282-1G OR480282-250MG OR480282-500MG
APOSOR480282-1GEA 5240 DKK
APOSOR480282-1G APOSOR480282-250MG APOSOR480282-500MG
5-(Methoxymethyl)-1-methyl-pyrazol-3-amine 95%
5-(Methoxymethyl)-1-methyl-pyrazol-3-amine
Formel: C₆H₁₁N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20491525
CAS-nummer: 1328640-82-9