4-Bromo-5-methoxy-1H-indole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480279-1G OR480279-250MG OR480279-500MG
APOSOR480279-1GEA 1770 DKK
APOSOR480279-1G APOSOR480279-250MG APOSOR480279-500MG
4-Bromo-5-methoxy-1H-indole 95%
4-Bromo-5-methoxy-1H-indole
Formel: C₉H₈BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12973810
CAS-nummer: 90858-86-9