6-Methoxynaphthalene-2-sulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480278-100MG OR480278-1G OR480278-500MG
APOSOR480278-100MGEA 1150 DKK
APOSOR480278-100MG APOSOR480278-1G APOSOR480278-500MG
6-Methoxynaphthalene-2-sulphonyl chloride
6-Methoxynaphthalene-2-sulphonyl chloride
Formel: C₁₁H₉ClO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12402643
CAS-nummer: 56875-59-3