1-(Hydroxymethyl)cyclopropanecarboxamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480277-10G OR480277-1G OR480277-5G
APOSOR480277-10GEA 9590 DKK
APOSOR480277-10G APOSOR480277-1G APOSOR480277-5G
1-(Hydroxymethyl)cyclopropanecarboxamide 95%
1-(Hydroxymethyl)cyclopropanecarboxamide
Formel: C₅H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12198439
CAS-nummer: 1123169-27-6