3,6-Dihydro-2H-thiopyran-5-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480276-1G OR480276-500MG OR480276-5G
APOSOR480276-1GEA 3320 DKK
APOSOR480276-1G APOSOR480276-500MG APOSOR480276-5G
3,6-Dihydro-2H-thiopyran-5-carbaldehyde 95%
3,6-Dihydro-2H-thiopyran-5-carbaldehyde
Formel: C₆H₈OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12546919
CAS-nummer: 30058-79-8