tert-Butyl (2R,6R)-2,6-dimethylpiperazine-1-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480275-250MG OR480275-500MG
APOSOR480275-250MGEA 2190 DKK
APOSOR480275-250MG APOSOR480275-500MG
tert-Butyl (2R,6R)-2,6-dimethylpiperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl (2R,6R)-2,6-dimethylpiperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11973747
CAS-nummer: 574007-62-8