2-Bromo-5-isopropylthiazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480272-1G
OR480272-250MG
OR480272-500MG
APOSOR480272-1GEA
691
DKK
APOSOR480272-1G
APOSOR480272-250MG
APOSOR480272-500MG
2-Bromo-5-isopropylthiazole 95%
2-Bromo-5-isopropylthiazole
Formel:
C₆H₈BrNS Molekylvægt: 206.103 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD12033480 CAS-nummer: 1159817-16-9 |