5-Phenylpyridine-2-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480265-1G OR480265-250MG OR480265-5G
APOSOR480265-1GEA 2880 DKK
APOSOR480265-1G APOSOR480265-250MG APOSOR480265-5G
5-Phenylpyridine-2-carbaldehyde 95%
5-Phenylpyridine-2-carbaldehyde
Formel: C₁₂H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10700050
CAS-nummer: 780800-85-3