4-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)piperidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480262-1G OR480262-250MG OR480262-500MG
APOSOR480262-1GEA 7600 DKK
APOSOR480262-1G APOSOR480262-250MG APOSOR480262-500MG
4-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)piperidine 95%
4-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)piperidine
Formel: C₇H₁₂N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11042726
CAS-nummer: 765270-45-9