3-(2-Chloro-phenyl)-1H-pyrrole 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480256-250MG
OR480256-500MG
APOSOR480256-250MGEA
5690
DKK
APOSOR480256-250MG
APOSOR480256-500MG
3-(2-Chloro-phenyl)-1H-pyrrole 90%
3-(2-Chloro-phenyl)-1H-pyrrole
Formel:
C₁₀H₈ClN Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09832514 CAS-nummer: 71845-14-2 |