1-Methylpiperidine-4-carbaldehyde hydrochloride hydrate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480247-1G OR480247-250MG OR480247-500MG
APOSOR480247-1GEA 3410 DKK
APOSOR480247-1G APOSOR480247-250MG APOSOR480247-500MG
1-Methylpiperidine-4-carbaldehyde hydrochloride hydrate 95%
1-Methylpiperidine-4-carbaldehyde hydrochloride hydrate
Formel: C₇H₁₃NO·ClH·H₂O
Kogepunkt: 60…62 °C (5 mm Hg)
Massefylde: 0,9574 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD28024660
UN nummer: 1993
ADR: 3,III