2-Tetrahydrofuran-2-ylacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480227-1G OR480227-250MG OR480227-500MG
APOSOR480227-1GEA 4280 DKK
APOSOR480227-1G APOSOR480227-250MG APOSOR480227-500MG
2-Tetrahydrofuran-2-ylacetic acid
2-Tetrahydrofuran-2-ylacetic acid
Formel: C₆H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03990566
CAS-nummer: 2434-00-6