(2R)-2-Amino-3-methyl-but-3-enoic acid hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480226-1G OR480226-250MG OR480226-500MG
APOSOR480226-1GEA 7860 DKK
APOSOR480226-1G APOSOR480226-250MG APOSOR480226-500MG
(2R)-2-Amino-3-methyl-but-3-enoic acid hydrochloride 95%
(2R)-2-Amino-3-methyl-but-3-enoic acid hydrochloride
Formel: C₅H₉NO₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093482
CAS-nummer: 60103-01-7