1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480208-1G OR480208-25G OR480208-5G
APOSOR480208-1GEA 1670 DKK
APOSOR480208-1G APOSOR480208-25G APOSOR480208-5G
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidone 97%
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidone
Formel: C₁₀H₁₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234684
CAS-nummer: 5554-54-1