2-Bromo-5-chloro-4-iodopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR47897-1G OR47897-5G
APOSOR47897-1GEA 600 DKK
APOSOR47897-1G APOSOR47897-5G
2-Bromo-5-chloro-4-iodopyridine
2-Bromo-5-chloro-4-iodopyridine
Formel: C₅H₂BrClIN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16295248
CAS-nummer: 1061357-88-7