2-Bromo-5-chloroisonicotinaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR47896-1G OR47896-250MG OR47896-5G
APOSOR47896-1GEA 1430 DKK
APOSOR47896-1G APOSOR47896-250MG APOSOR47896-5G
2-Bromo-5-chloroisonicotinaldehyde 97%
2-Bromo-5-chloroisonicotinaldehyde
Formel: C₆H₃BrClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09907898
CAS-nummer: 921630-14-0