Diethyl 2-(3-cyanopropyl)malonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Butyronitrile diethyl malonate
OR47892-1G OR47892-5G
APOSOR47892-1GEA 164 DKK
APOSOR47892-1G APOSOR47892-5G
Diethyl 2-(3-cyanopropyl)malonate
Diethyl 2-(3-cyanopropyl)malonate
Formel: C₁₁H₁₇NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07357261
CAS-nummer: 63972-18-9