4-Amino-2-cyanobenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR47860-1G
OR47860-5G
APOSOR47860-1GEA
1750
DKK
APOSOR47860-1G
APOSOR47860-5G
4-Amino-2-cyanobenzoic acid 95%
4-Amino-2-cyanobenzoic acid
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD24039083 CAS-nummer: 1369820-01-8 |