3-Amino-4-cyanobenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR47858-1G OR47858-250MG
APOSOR47858-1GEA 591 DKK
APOSOR47858-1G APOSOR47858-250MG
3-Amino-4-cyanobenzoic acid 97%
3-Amino-4-cyanobenzoic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20640420
CAS-nummer: 159847-71-9