3-Bromo-4-cyclopropylnitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR47844-1G OR47844-250MG OR47844-5G
APOSOR47844-1GEA 3930 DKK
APOSOR47844-1G APOSOR47844-250MG APOSOR47844-5G
3-Bromo-4-cyclopropylnitrobenzene
3-Bromo-4-cyclopropylnitrobenzene
Formel: C₉H₈BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD28399181
CAS-nummer: 57807-35-9