2-Bromo-5-cyclopropylnitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR47842-1G OR47842-250MG OR47842-5G
APOSOR47842-1GEA 3930 DKK
APOSOR47842-1G APOSOR47842-250MG APOSOR47842-5G
2-Bromo-5-cyclopropylnitrobenzene
2-Bromo-5-cyclopropylnitrobenzene
Formel: C₉H₈BrNO₂
Molekylvægt: 242.069 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD32264080
CAS-nummer: 2387348-39-0