Ethyl 4-(2-chloroethylcarbamoylamino)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR47838-1G OR47838-250MG
APOSOR47838-1GEA 197 DKK
APOSOR47838-1G APOSOR47838-250MG
Ethyl 4-(2-chloroethylcarbamoylamino)benzoate
Ethyl 4-(2-chloroethylcarbamoylamino)benzoate
Formel: C₁₂H₁₅ClN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32200407
CAS-nummer: 13908-47-9