Methyl 3-bromo-5-chloropyridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR47837-1G OR47837-250MG
APOSOR47837-1GEA 1370 DKK
APOSOR47837-1G APOSOR47837-250MG
Methyl 3-bromo-5-chloropyridine-2-carboxylate
Methyl 3-bromo-5-chloropyridine-2-carboxylate
Formel: C₇H₅BrClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14698105
CAS-nummer: 1214362-45-4