5-Aminobenzo[b]thiophene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR47828-1G OR47828-250MG OR47828-5G
APOSOR47828-1GEA 589 DKK
APOSOR47828-1G APOSOR47828-250MG APOSOR47828-5G
5-Aminobenzo[b]thiophene
5-Aminobenzo[b]thiophene
Formel: C₈H₇NS
Smeltepunkt: 72…75 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04115381
CAS-nummer: 20532-28-9