2,6-Bis(tert-butyl)isonicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,6-Bis(tert-butyl)pyridine-4-carboxylic acid
OR4775-1G OR4775-250MG
APOSOR4775-1GEA 4810 DKK
APOSOR4775-1G APOSOR4775-250MG
2,6-Bis(tert-butyl)isonicotinic acid
2,6-Bis(tert-butyl)isonicotinic acid
Formel: C₁₄H₂₁NO₂
Molekylvægt: 235.322 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06496458
CAS-nummer: 191478-92-9