(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR475188-1G OR475188-250MG
APOSOR475188-1GEA 5400 DKK
APOSOR475188-1G APOSOR475188-250MG
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Formel: C₇H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28550088
CAS-nummer: 1780993-51-2