Methyl 4-chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR475186-1G OR475186-250MG
APOSOR475186-1GEA 2350 DKK
APOSOR475186-1G APOSOR475186-250MG
Methyl 4-chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl 4-chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₈H₉ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32200419
CAS-nummer: 2407349-24-8