Methyl 4-bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR475185-1G OR475185-250MG
APOSOR475185-1GEA 2350 DKK
APOSOR475185-1G APOSOR475185-250MG
Methyl 4-bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl 4-bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₈H₉BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32200418
CAS-nummer: 2407349-25-9