[1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR475179-100MG OR475179-1G OR475179-250MG
APOSOR475179-100MGEA 197 DKK
APOSOR475179-100MG APOSOR475179-1G APOSOR475179-250MG
[1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
[1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Formel: C₁₀H₉BrN₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD21304384
CAS-nummer: 1478538-20-3