N-[1-(3-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR475107-1G OR475107-250MG
APOSOR475107-1GEA 942 DKK
APOSOR475107-1G APOSOR475107-250MG
N-[1-(3-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
N-[1-(3-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₂BrN·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31695640
CAS-nummer: 2367002-63-7