1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR475087-1G OR475087-250MG
APOSOR475087-1GEA 985 DKK
APOSOR475087-1G APOSOR475087-250MG
1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₂BrN·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD31695722
CAS-nummer: 799293-97-3