N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR475080-1G OR475080-250MG
APOSOR475080-1GEA 942 DKK
APOSOR475080-1G APOSOR475080-250MG
N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₂BrN·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31695702
CAS-nummer: 2366997-03-5