1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR475079-100MG OR475079-1G OR475079-250MG
APOSOR475079-100MGEA 1830 DKK
APOSOR475079-100MG APOSOR475079-1G APOSOR475079-250MG
1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₂BrN·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD30609564
CAS-nummer: 2197556-55-9