6-Cyclopropylpyridine-3-methanamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471727-100MG OR471727-1G OR471727-250MG
APOSOR471727-100MGEA 4140 DKK
APOSOR471727-100MG APOSOR471727-1G APOSOR471727-250MG
6-Cyclopropylpyridine-3-methanamine 97%
6-Cyclopropylpyridine-3-methanamine
Formel: C₉H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18255577
CAS-nummer: 1256823-20-7