Methyl 2-(6-bromo-3-pyridyl)acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471726-1G OR471726-250MG
APOSOR471726-1GEA 3860 DKK
APOSOR471726-1G APOSOR471726-250MG
Methyl 2-(6-bromo-3-pyridyl)acetate 95%
Methyl 2-(6-bromo-3-pyridyl)acetate
Formel: C₈H₈BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18256344
CAS-nummer: 1256824-78-8