4-Bromo-3-chloro-2-methylpyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR471724-100MG OR471724-1G OR471724-250MG
APOSOR471724-100MGEA 1080 DKK
APOSOR471724-100MG APOSOR471724-1G APOSOR471724-250MG
4-Bromo-3-chloro-2-methylpyridine 95%
4-Bromo-3-chloro-2-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrClN
Molekylvægt: 206.468 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11215565
CAS-nummer: 1188140-52-4