2-Amino-3-cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Amino-3-cyanopyridine-5-boronic Acid Pinacol Ester
OR471722-1G OR471722-250MG
APOSOR471722-1GEA 1970 DKK
APOSOR471722-1G APOSOR471722-250MG
2-Amino-3-cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester 95%
2-Amino-3-cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₆BN₃O₂
Molekylvægt: 245.085 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16995200
CAS-nummer: 1246372-66-6