2-Isopentyl-1,3-dioxoisoindoline-5-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471720-1G OR471720-250MG
APOSOR471720-1GEA 8980 DKK
APOSOR471720-1G APOSOR471720-250MG
2-Isopentyl-1,3-dioxoisoindoline-5-carbaldehyde 95%
2-Isopentyl-1,3-dioxoisoindoline-5-carbaldehyde
Formel: C₁₄H₁₅NO₃
Molekylvægt: 245.274 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31695765
CAS-nummer: 2243974-49-2