Methyl 4-chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471719-1G OR471719-250MG
APOSOR471719-1GEA 8980 DKK
APOSOR471719-1G APOSOR471719-250MG
Methyl 4-chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate 95%
Methyl 4-chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate
Formel: C₁₀H₁₁ClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31695764
CAS-nummer: 1368228-61-8