4'-Amino-3'-chloroacetophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471714-1G OR471714-250MG
APOSOR471714-1GEA 6020 DKK
APOSOR471714-1G APOSOR471714-250MG
4'-Amino-3'-chloroacetophenone 95%
4'-Amino-3'-chloroacetophenone
Formel: C₈H₈ClNO
Molekylvægt: 169.608 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06411008
CAS-nummer: 6953-83-9