1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471713-1G OR471713-250MG
APOSOR471713-1GEA 1340 DKK
APOSOR471713-1G APOSOR471713-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carbaldehyde 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carbaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
Molekylvægt: 146.146 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08272237
CAS-nummer: 728034-12-6