Ethyl 3-(4-morpholinophenyl)-3-oxopropanoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471703-1G OR471703-5G
APOSOR471703-1GEA 2910 DKK
APOSOR471703-1G APOSOR471703-5G
Ethyl 3-(4-morpholinophenyl)-3-oxopropanoate 95%
Ethyl 3-(4-morpholinophenyl)-3-oxopropanoate
Formel: C₁₅H₁₉NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11974624
CAS-nummer: 55356-46-2