3,4-Dihydrobenzo[b]azepine-2,5-dione 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471699-1G OR471699-250MG
APOSOR471699-1GEA 828 DKK
APOSOR471699-1G APOSOR471699-250MG
3,4-Dihydrobenzo[b]azepine-2,5-dione 95%
3,4-Dihydrobenzo[b]azepine-2,5-dione
Formel: C₁₀H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02167972
CAS-nummer: 16511-38-9